Documentos Principais
AMBH95E131B8
Ambeed, Inc.
4-((4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.34
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3O2S/c1-13-6-8-14(9-7-13)17(15,16)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
chave InChI
YEKKOBZSGMPECJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21623-68-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)