Documentos Principais
AMBH95E08B32
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-methoxyindoline-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-methoxyindoline-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(16)15-8-7-10-5-6-11(17-4)9-12(10)15/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
chave InChI
QCJLJPALEHIJAI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1394248-15-7.html
Synonym
tert-Butyl 6-methoxyindoline-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1394248-15-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)