Documentos Principais
AMBH95E08AF7
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-methoxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-9-6-4-8-3-2-5(6)7/h2-4H,1H3
chave InChI
FRLJNIIXFJXKOC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1331850-50-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)