Documentos Principais
AMBH95E08A3A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dibromo-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
297.93
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2,4-dibromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2O2/c1-2-12-5(11)3-4(7)10-6(8)9-3/h2H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
AIKWQIDGBPGVEV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74478-96-9.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74478-96-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)