Documentos Principais
AMBH95E08925
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromoethyl)oxirane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-bromoethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c5-2-1-4-3-6-4/h4H,1-3H2
chave InChI
ZKODPGZNBMIZFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13287-42-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)