Documentos Principais
AMBH95E08637
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-6-oxo-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3O/c9-7-1-6(13)4-12-8(7)5(2-10)3-11-12/h1,3H,4H2
chave InChI
JMDLJEBDFBRNIX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2068065-05-2.html
Synonym
4-bromo-6-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)