Documentos Principais
AMBH95E084F9
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-ethoxycarbonylmethyl-piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-3-16-11(14)9-13-7-5-10(6-8-13)12(15)17-4-2/h10H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
OBXXSRPAQLOXJN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1838-39-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)