Documentos Principais
AMBH95E084D3
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DUMMWWNKDSKGRZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-56-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)