Documentos Principais
AMBH95E083ED
Ambeed, Inc.
5-(Pyridin-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6N4O/c8-7-11-10-6(12-7)5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,(H2,8,11)
chave InChI
HXXADNULCQWUAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5711-72-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)