Documentos Principais
AMBH95E083DE
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.17
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10(13)14/h3-5,11H,2H2,1H3
chave InChI
GHUFFYRUAHAHQQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104356-27-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)