Documentos Principais
AMBH95E08229
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.56
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-5-8-1-2(4(10)11)3(7)9-5/h1H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
chave InChI
WANKDJMLEJFSMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773109-69-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)