Documentos Principais
AMBH95E081E6
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)