Documentos Principais
AMBH95E0811F
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5-4-6(2)10(9-5)7(3)8(11)12/h4,7H,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
VLJUREBBXZBMFQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956508-33-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/956508-33-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)