Documentos Principais
AMBH95E07D7F
Ambeed, Inc.
Ethyl 1,5-diphenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
292.34
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1,5-diphenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-18(21)16-13-17(14-9-5-3-6-10-14)20(19-16)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,2H2,1H3
chave InChI
UVRLSBWBUBLBMP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17355-75-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17355-75-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)