Documentos Principais
AMBH95E07D22
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-Diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-5-9(13)6-12-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
RBLOMFQUEUBEBG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858671-91-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)