Documentos Principais
AMBH95E07C39
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-methoxy-imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-7-4-6(9)5-11-3-2-10-8(7)11/h2-5H,1H3
chave InChI
ZSIKDYISURSYPX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427424-35-8.html
Synonym
6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)