Documentos Principais
AMBH95E07C0E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.01
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c1-13-5-11-2-3(7)4(12-5)6(8,9)10/h2H,1H3
chave InChI
RQYYIRGQYAPFOH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)