Documentos Principais
AMBH93EDD383
Ambeed, Inc.
N-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.15
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7FN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-8(11(13)14)7(9)4-6/h2-4H,1H3,(H,10,12)
chave InChI
SIJMRGBYPYIMDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/345-30-2.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/345-30-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)