Documentos Principais
AMBH93EDD2DA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,2-Difluoropropionate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2,2-difluoropropanoate
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3-9-4(8)5(2,6)7/h3H2,1-2H3
chave InChI
ISVLDAIKRGXNCZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28781-85-3.html
Pictogramas
Exclamation markFlame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28781-85-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)