Documentos Principais
AMBH93EDD19F
Ambeed, Inc.
3-Bromofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.98
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
chave InChI
KSAVZSUPQGDMRC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Dark-Brown Solid or Semi-solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14757-78-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)