Documentos Principais
AMBH93E4C762
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.94
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
ZIGPVBYXYLWEHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177361-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1177361-07-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)