Documentos Principais
AMBH93E4C69D
Ambeed, Inc.
2,4,6-Tribromopyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
316.78
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4,6-tribromopyrimidine
Inchi Code
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
chave InChI
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36847-11-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)