Documentos Principais
AMBH93E4C546
Ambeed, Inc.
Dimethyl 6-chloropyridine-2,3-dicarboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
dimethyl 6-chloro-2,3-pyridinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-14-8(12)5-3-4-6(10)11-7(5)9(13)15-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KEKUTUAIDOVRDG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32383-03-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)