Documentos Principais
AMBH93E4C523
Ambeed, Inc.
Ethyl 8-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
273.29
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 8-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15N5O2/c1-3-20-12(19)10-8-5-4-7-6-15-13(14)16-9(7)11(8)18(2)17-10/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16)
chave InChI
GUAHQNVJSKHHDA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/802534-49-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)