Documentos Principais
AMBH93E4C47E
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxohept-6-enoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 3-oxo-6-heptenoate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
chave InChI
BKXPKNYXXNYCBX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17605-06-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)