Documentos Principais
AMBH93E4C464
Ambeed, Inc.
(2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.89
Número MDL:
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,12-13H
chave InChI
SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/511295-01-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/511295-01-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)