Documentos Principais
AMBH93E4C459
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-5-methylphenyl)hydrazine, HCl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2.ClH/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)10-9;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
chave InChI
SVKPTIJUJUSKTN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/388080-67-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/388080-67-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)