Documentos Principais
AMBH93E4C437
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(2-pyridyl)ethanol Dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-amino-2-(2-pyridinyl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-6(5-10)7-3-1-2-4-9-7;;/h1-4,6,10H,5,8H2;2*1H
chave InChI
CHZFBNDZYOIRDZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187930-63-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)