Documentos Principais
AMBH93E4C40E
Ambeed, Inc.
2-Boc-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine Hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.78
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl octahydro-2H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-9-4-5-13-6-10(9)8-14;/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3;1H
chave InChI
GCBPCLVBEAVQER-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1220039-69-9.html
Synonym
tert-Butyl hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-2(3H)-carboxylate hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)