Documentos Principais
AMBH93E4C36C
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-4-fluoroaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
chave InChI
AFCGCODEEUFDAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331763-37-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)