Documentos Principais
AMBH93E4C34C
Ambeed, Inc.
3-(5-Bromopyridin-3-yl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.09
Número MDL:
Iupac Name
3-(5-bromopyridin-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H8BrNO/c12-10-4-9(6-13-7-10)8-2-1-3-11(14)5-8/h1-7,14H
chave InChI
JWDAMDYGEXCZJT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1276123-26-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1276123-26-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)