Documentos Principais
AMBH93E4C2F4
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.42
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C4HBrClFN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
chave InChI
YPZWYHNOTNPZEQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1441422-22-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1441422-22-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)