Documentos Principais
AMBH93D53A2E
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromomethyl-3-cyanobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.08
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)7-2-3-8(5-11)9(4-7)6-12/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
JYJHLRUIPXMXCQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219519-17-2.html
Synonym
Methyl 4-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)