Documentos Principais
AMBH93D539E7
Ambeed, Inc.
2-Chloroquinoxalin-6-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloroquinoxalin-6-ol
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-4-10-7-3-5(12)1-2-6(7)11-8/h1-4,12H
chave InChI
RLUZHHHXMDDDDI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55687-04-2.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)