Documentos Principais
AMBH93D5397B
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinolin-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-3-4-8-6(9(7)11)2-1-5-12-8/h1-5H,11H2
chave InChI
NTJCDJVVAOAONR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50358-39-9.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)