Documentos Principais
AMBH93D538DD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H7F3O2S/c1-16-10(15)9-5-6-4-7(11(12,13)14)2-3-8(6)17-9/h2-5H,1H3
chave InChI
JWHOGTDVUZFYNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146137-92-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/146137-92-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)