Documentos Principais
AMBH93D537FF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-bromo-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
344.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromo-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22BrN3O2/c1-10-12(15)9-18(16-10)11-5-7-17(8-6-11)13(19)20-14(2,3)4/h9,11H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
AJSSJSOFUNJLOX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092500-89-4.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)