Documentos Principais
AMBH93D537E6
Ambeed, Inc.
2',7'-Dibromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
490.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2',7'-dibromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Inchi Code
1S/C25H14Br2O/c26-15-9-11-23-21(13-15)25(22-14-16(27)10-12-24(22)28-23)19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)25/h1-14H
chave InChI
PJLHVYGIYQIGDV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346002-88-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)