Documentos Principais
AMBH93D53661
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1,4-dimethoxybenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
WCFRWOHBOPQTBY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25245-35-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)