Documentos Principais
AMBH93D5363A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-bromopyridin-3-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl (5-bromo-3-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)4-7-3-8(10)6-11-5-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
chave InChI
NKTQZLOIRUPOCR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847375-33-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/847375-33-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)