Documentos Principais
AMBH93D535D9
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
390.93
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IN2/c9-5-1-4(8(10,11)12)3-15-6(13)2-14-7(5)15/h1-3H
chave InChI
LLXJUNMIVIACER-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384795-34-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)