Documentos Principais
AMBH93D535D5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
267.51
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2.ClH/c8-4-1-2-6(10-9)5(3-4)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
chave InChI
GOKHHDKFFMKKIM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260776-15-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)