Documentos Principais
AMBH93D53516
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4-chlorobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.69
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-chlorobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2S/c1-14-8(13)4-2-5(10)7-6(3-4)15-9(11)12-7/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
chave InChI
ZMVJYPHHTCOCCM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427425-98-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)