Documentos Principais
AMBH6FD84643
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,5-dichloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
chave InChI
FNXVYHFDDCNERP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5750-74-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)