Documentos Principais
AMBH6FD84612
Ambeed, Inc.
3-Cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-2-5(4-10)1-6(9)3-7/h1-3H
chave InChI
ZQEROTOETXELJU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261644-49-8.html
Synonym
3-Cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)