Documentos Principais
AMBH6FD8452F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-1-(2-chlorophenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-1-(2-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
chave InChI
SOGLGKRIVMZMSK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4209-25-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)