Documentos Principais
AMBH6FD842CF
Ambeed, Inc.
Benzyl 6-bromospiro[indoline-3,4'-piperidine]-1'-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
401.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
benzyl 6-bromospiro[indoline-3,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H21BrN2O2/c21-16-6-7-17-18(12-16)22-14-20(17)8-10-23(11-9-20)19(24)25-13-15-4-2-1-3-5-15/h1-7,12,22H,8-11,13-14H2
chave InChI
PWAHPHMIXPBBQV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/473737-32-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)