Documentos Principais
AMBH6FD84273
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2,6-difluoropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.53
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2,6-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
chave InChI
BABNLQDXRCOTJA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52208-56-7.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)