Documentos Principais
AMBH6FD7F97A
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.15
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
chave InChI
GEFYSNMLNDGKHT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/325803-29-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/325803-29-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)