Documentos Principais
AMBH6FD7F964
Ambeed, Inc.
N-Methyl-3-phenoxyaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-methyl-N-(3-phenoxyphenyl)amine
Inchi Code
1S/C13H13NO/c1-14-11-6-5-9-13(10-11)15-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
chave InChI
FKZGXKPPJDVPEP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13024-17-4.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)